Butyltrichlorosilane ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11256.06EA
22.5
EUR
A11256.06
A11256.22
A11256.14
Butyltrichlorosilane ≥97%
Butyltrichlorosilane
Formule:
C₄H₉Cl₃Si MW: 191,56 g/mol Kookpunt: 142…143 °C Dichtheid: 1,160 Vlampunt: 45 °C (113 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013605 CAS nummer: 7521-80-4 EINECS: 231-381-3 UN: 1747 ADR: 8,II |