Natriumchlooracetaat ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12379.30EA
24.1
EUR
A12379.30
A12379.0C
A12379.36
A12379.0E
Natriumchlooracetaat ≥98%
Natriumchlooracetaat
Formule:
C₂H₂ClNaO₂ MW: 116,48 g/mol Smeltpunt: ∼ 199 °C (ontbinding) Vlampunt: 270 °C (518 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002684 CAS nummer: 3926-62-3 EINECS: 223-498-3 UN: 2659 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02129 |