Aniline hydrochloride ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13024.22EA
22.6
EUR
A13024.22
A13024.36
A13024.0E
Aniline hydrochloride ≥99%
Aniline hydrochloride
Formule:
C₆H₈ClN MW: 129,59 g/mol Kookpunt: 245 °C Smeltpunt: 196…200 °C Dichtheid: 1,221 Vlampunt: 193 °C (379 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012958 CAS nummer: 142-04-1 EINECS: 205-519-8 UN: 1548 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00616 |