tert-Butyl bromoacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14917.09EA 26.1 EUR
A14917.09 A14917.18 A14917.30
tert-Butyl bromoacetate ≥98%
tert-Butyl bromoacetate
Formule: BrCH₂COOC(CH₃)₂
MW: 195,06 g/mol
Kookpunt: 175 °C
Dichtheid: 1,330
Vlampunt: 49 °C (120 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000188
CAS nummer: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
ADR: 3,III