6-Nitro-1H-indazole ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16213.36EA 310 EUR
A16213.36 A16213.14 A16213.22
6-Nitro-1H-indazole ≥97%
6-Nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Smeltpunt: 179…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005695
CAS nummer: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9