Trichloromethyl chloroformate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A17444.18EA
140
EUR
A17444.18
A17444.09
A17444.30
Trichloromethyl chloroformate ≥98%
Trichloromethyl chloroformate
Formule:
C₂Cl₄O₂ MW: 197,83 g/mol Kookpunt: 128 °C Smeltpunt: –57 °C Dichtheid: 1,640 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015553 CAS nummer: 503-38-8 EINECS: 207-965-9 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,03368 |