cis-3-Nonen-1-ol ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17846.06EA 24.6 EUR
A17846.06 A17846.14
cis-3-Nonen-1-ol ≥97%
cis-3-Nonen-1-ol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Kookpunt: 107…109 °C (20 mmHg)
Dichtheid: 0,847
Vlampunt: 95 °C (203 °F)
MDL Nummer: MFCD00010314
CAS nummer: 10340-23-5
EINECS: 233-735-2