Oleyl alcohol tech. 80-85%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18018.22EA
25.6
EUR
A18018.22
A18018.36
Oleyl alcohol tech. 80-85%, Technical Grade
Oleyl alcohol
Formule:
C₁₈H₃₆O MW: 268,48 g/mol Kookpunt: 206…207 °C (13 mmHg) Smeltpunt: ∼ 6 °C Dichtheid: 0,849 Vlampunt: 180 °C (356 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002993 CAS nummer: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Merck Index: 12,06968 |