Butylchloorformiaat ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22215.30EA 44.1 EUR
B22215.30 B22215.0B B22215.22
Butylchloorformiaat ≥98%
Butylchloorformiaat
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Kookpunt: 141…143 °C
Smeltpunt: < –70 °C
Dichtheid: 1,060
Vlampunt: 39 °C (102 °F)
MDL Nummer: MFCD00000650
CAS nummer: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN: 2743
ADR: 6.1,II