4-(2-Aminoethyl)pyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27545.06EA 593 EUR
H27545.06 H27545.03
4-(2-Aminoethyl)pyridine 97%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 76 °C
Dichtheid: 1,021
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038045
CAS nummer: 13258-63-4
ADR: 8,III