N-Ethylmaleimide (NEM) ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L00355.18EA
336
EUR
L00355.18
L00355.09
N-Ethylmaleimide (NEM) ≥98%
N-Ethylmaleimide (NEM)
Formule:
C₆H₇NO₂ MW: 125,13 g/mol Kookpunt: 209…211 °C Smeltpunt: 43…46 °C Vlampunt: 73 °C (163 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005509 CAS nummer: 128-53-0 EINECS: 204-892-4 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03855 |