Ethylchloorformiaat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00881.9025EA 0 EUR
8.00881.9025 8.00881.0250 8.00881.1000 8.00881.0100 8.00881.9999
Ethylchloorformiaat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethylchloorformiaat
Formule: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Kookpunt: 93 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –81 °C
Dichtheid: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 10 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000644
CAS nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 12,03831