Water Reag. Ph. Eur. 1095507 particle-free
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
87962.290EA
50.6
EUR
87962.290
Water Reag. Ph. Eur. 1095507 particle-free
Water
Bestelinformatie: Supplied with certificate of analysis.
Formule:
H₂O MW: 18,02 g/mol Kookpunt: 100 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 0 °C Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011332 CAS nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |