Spectrofotometer UV/Vis, U-5100
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
634-0757EA 5800 EUR
634-0757 634-0881
Spectrofotometer UV/Vis, U-5100
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
De U-5100 kan worden gebruikt in kwantitatieve analytische toepassingen, zoals biotechnologie of kwaliteitscontrole laboratoria.
  • Ratio-bundeloptiek en aberratie-gecorrigeerd, concaaf diffractierooster
  • Zeer stabiele fotometrische waarden met lage ruisniveaus
  • Automatische revolver met zes cellen wordt standaard geleverd: Helpt de meettijden te verkorten
Geschikt voor kwantitatieve berekeningen, golflengtescan, tijdscan, metingen met meerdere golflengtes en metingen voor ratio-berekening (DNA-metingen).