Spectrofotometrische colorimeters, Lovibond® PFXi 880
Leverancier: Tintometer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Lovibond® PFXi 880 Series
633-0231EA 15070 EUR
633-0231 633-0230 633-0229 633-0226 633-0225 633-0228 633-0227 633-0222 633-0233 633-0232 633-0224 633-0223
Spectrofotometrische colorimeters, Lovibond® PFXi 880
Colorimeters Colorimeters met automatische transmissie
Een serie automatische spectrofotometrische colorimeters voor objectieve kleuranalyse van consumptieoliën, chemicaliën, petrochemicaliën, brandstoffen en andere transparante producten. De PFX880-instrumenten zijn robuuste colorimeters met een stalen behuizing die als QC-instrumenten functioneren binnen het laboratorium of bij 24-uursbedrijf in een productieomgeving. De nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de kleurgegevens die deze colorimeters bieden, zorgen voor consistentie in kleurmetingen, wat gebruikers toelaat om met vertrouwen om belangrijke beslissingen te nemen met betrekking tot grondstoffen en raffinagewerkzaamheden.
Er is een geïntegreerde verwarmingseenheid beschikbaar als optie voor het smelten van vaste monsters zoals vet en was en stollen in de cel tegen te gaan. Elk instrument is voorzien van een lange monsterkamer voor cellen met een padlengte tot 153 mm waardoor een nauwkeurige kleurmeting kan plaatsvinden, zelfs bij onverzadigde monsters zoals solventen en witte oliën.
Met de RCMSi-voorziening (Remote Calibration and Maintenance Service via internet: kalibratie en onderhoud op afstand via het internet) kan een gekalibreerde meting worden uitgevoerd met een ISO17025-gecertificeerde vloeistofstandaard. De spectrale respons wordt verstuurd naar de beveiligde kalibratieserver van The Tintometer Ltd. Na voltooiing van de procedure ontvangt de gebruiker per e-mail een traceerbaar kalibratiecertificaat. Elke meter bevat een set standaarden om één kostenloze RCMSi check uit te voeren. Verdere RCMSi checks zullen worden aangerekend.
De PFX880/CIE-colorimeter – een eenvoudig instrument zonder speciale kleurschalen – kan bij allerlei toepassingen worden gebruikt voor het meten van CIE-waarden.
De PFX880/L-colorimeter drukt kleur uit in termen van Lovibond®-eenheden, een traditionele kleurschaal die veel wordt gebruikt voor oliën en chemicaliën.
De PFX880/AT-colorimeter biedt kleurgegevens in overeenstemming met de AOCS Tintometer®-schaal, een gewijzigde rode en gele versie van de Lovibond®-schaal.
De PFXi 880/S meet automatisch de ICUMSA-kleur bij 420 nm, 560 nm of 720 nm en bij een bekende Brix-waarde; bovendien worden de kleuren uitgedrukt in termen van de rode, gele, blauwe en neutrale eenheden die de Lovibond RYBN-kleurschaal vormen.
De PFXi 880/P petrochemische colorimeter is ontworpen in overeenstemming met de vereisten van de ASTM D 6045, die de automatische bepaling van Saybolt- en ASTM-kleur van een grote verscheidenheid aan producten omvat.
De PFX880/IP 17 biedt gegevens voor IP 17 methode A en B (Lovibond RYBN- en IP-eenheden).
Op elk van de instrumenten kunnen de resultaten ook worden weergegeven als CIE-waarden en spectraalgegevens.
Legenda • standaard meegeleverd  + verkrijgbaar als onderdeel van een optionele upgradekit
Leveringsinformatie: Levering inclusief Lovibond® optische glascellen met de relevante padlengten voor alle aanwezige schalen, RCMSi standaard, een servicepakket, reservelamp en instructies.