Spectrofotometrische colorimeters, Lovibond® PFXi 950 serie
Leverancier: Tintometer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Lovibond® PFXi 950 Series
633-0237EA 15950 EUR
633-0237 633-0236 633-0235 633-0234
Spectrofotometrische colorimeters, Lovibond® PFXi 950 serie
Colorimeters Colorimeters met automatische transmissie
Twee spectrofotometrische colorimeters die beide over diverse populaire schalen beschikken om te voldoen aan de vereisten voor objectieve kleuranalyse van oliën, chemicaliën, brandstoffen en andere transparante producten. De PFX950-instrumenten zijn robuuste colorimeters met een stalen behuizing die als QC-instrumenten functioneren binnen het laboratorium of bij 24-uursbedrijf in een productieomgeving. De nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de kleurgegevens die deze colorimeters bieden, zorgen voor consistentie in kleurmetingen, wat gebruikers toelaat om met vertrouwen belangrijke beslissingen te nemen met betrekking tot grondstoffen en raffinagewerkzaamheden.
  • RCMSi geeft vertrouwen in de kalibratie en reduceert dienstverlening en onderhoud ter plekke
  • Geen meetsubjectiviteit
  • Robuust instrument voor taken in behandeling en eindanalysetaken
  • Gebruiksvriendelijk
  • Grote, verwijderbare monsterkamer voor eenvoudige reiniging
Met de RCMSi-voorziening (Remote Calibration and Maintenance Service via internet: kalibratie en onderhoud op afstand via het internet) kan een gekalibreerde meting worden uitgevoerd met een ISO17025-gecertificeerde vloeistofstandaard. De spectrale respons wordt verstuurd naar de beveiligde kalibratieserver van The Tintometer Ltd. Na voltooiing van de procedure ontvangt de gebruiker per e-mail een traceerbaar kalibratiecertificaat. Elke meter bevat een set standaarden om één kostenloze RCMSi check uit te voeren. Verdere RCMSi checks zullen worden aangerekend.
Met de PFXi 950-colorimeter wordt kleur uitgedrukt in termen van Lovibond RYBN, AOCS-tintometerkleur, Gardner-kleur, CIE-waarden, spectraalgegevens.
De PFXi 950 /P petrochemische colorimeter beschikt over de belangrijkste kleurschalen voor minerale oliën en petrochemicaliën waaronder Saybolt- en ASTM-kleur. Het apparaat beschikt ook over Pt-Co/Hazen/APHA-schalen.
Op elk van de instrumenten kunnen de resultaten ook worden weergegeven als CIE-waarden en spectraalgegevens.
Legenda: • standaard meegeleverd   + verkrijgbaar als onderdeel van een optionele upgradekit
Bestelinformatie: Er zijn upgrades beschikbaar om andere kleurschalen waaronder FAC-kleur, jodium, Klett-kleur (blauwfilter KS-42), geelheidsindex, bètacaroteen, chlorofyl a en b te bieden voor de PFX950. De andere upgrades voor de PFX950/P bestaan uit jodiumkleur, acid wash-kleur, gekleurde luchtvaartbrandstof. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Leveringsinformatie: Levering inclusief Lovibond® optische glascellen met de relevante padlengten voor alle aanwezige schalen, RCMSi standaard, een servicepakket, reservelamp en instructies.