U heeft gezocht op: Methyl red
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Methyl red, Supelco®
Catalogus nummer: (87703.180)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Methyl red solution Reag. Ph. Eur. 1055101
UOM: 1 * 100 mL
Catalogus nummer: (34302.231)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Methyl red 0,2 g/l in ethanol, TECHNICAL
UOM: 1 * 250 mL
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Methyl red, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. C.I. 13020
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Methyl red, pure indicator
Leverancier: TCI EUROPE
Omschrijving: Methyl red
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Methyl red ACS
Catalogus nummer: (TCIAM0702-25G)
Leverancier: TCI EUROPE
Omschrijving: Methyl red
UOM: 1 * 25 g
Catalogus nummer: (TCIAM0056-500ML)
Leverancier: TCI EUROPE
Omschrijving: Methyl red 0,04% in water for pH determination
UOM: 1 * 500 mL
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Methyl red ACS
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Methyl red Reag. Ph. Eur. Acid-base indicator, Flukaâ„¢
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Methyl red
Catalogus nummer: (32941-100ML)
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Methyl red in ethanol acid-base indicator, Flukaâ„¢
UOM: 1 * 100 mL
Leverancier: MP Biomedicals
Omschrijving: Methyl red is used in the Methyl red (MR) Test, used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose.
Leverancier: Lovibond
Omschrijving: Methyl red in aqueous solution
Leverancier: Roth Carl
Omschrijving: Methyl red
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom