VWR®, Celcultuurschalen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
734-2816EA 234 EUR
VWRU10062-878 VWRU10062-888 VWRU10062-876 734-2816 734-2817 734-2818 734-2317 734-2318 VWRU10062-882 734-2319 734-2814 VWRU10062-880 734-2815 734-2797 VWRU10062-890 734-2754 734-2320 734-2793 734-2321 734-2794 734-2795 734-2322 734-2796
VWR®, Celcultuurschalen
Cultuurschalen Celcultuurschalen
VWR® cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
Behandeld voor weefselcultuur: Deze schalen zijn behandeld met vacuüm-gas plasma voor consistente celhechting en -groei.
Onbehandeld: Onbehandelde cel- en weefselcultuurschalen zijn ideaal voor toepassingen waarbij celhechting niet nodig is.
Bereik bedrijfstemperatuur: –20 tot +50 °C. Niet autoclaveerbaar.
Certificaten: ISO 13485:2003 en ISO9001:2008 gecertificeerd.