Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Handreiniger en zeepdispensers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (129-0486)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De aanrakingsvrije zeepdispenser vermindert kruisbesmettingen en afval in cleanrooms en de aangrenzende ruimten.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (ZVGA60814-02)
Leverancier:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Omschrijving:   The long life soap dispenser can be filled with all off-the-shelf liquid soaps.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (ZVGA60810-11)
Leverancier:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Omschrijving:   This durable zetMatic® dispenser is made from robust plastic. It can be perfectly integrated into every washroom.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Deb-STOKO
Omschrijving:   This dispenser made from steel is available with or without long arm lever.
Catalogus nummer: (115-0648)
Leverancier:  Deb-STOKO
Omschrijving:   Robuuste kunststoffen behuizing zorgt ervoor dat deze dispenser gemakkelijk te gebruiken en hervullen is in douches.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (141-0283)
Leverancier:  WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Omschrijving:   Deze reinigerdispenser is geschikt voor gebruik in de cleanroomindustrie.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (115-1513)
Leverancier:  Deb-STOKO
Omschrijving:   Dispenser voor handreiniger, MAT® ALU, Aluminium, grijs/wit, 1000 ml, 94×162×316 mm
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  SCA
Omschrijving:   Deze vloeibare handzeepdispensers zijn ontworpen voor in de keuken en voor douches.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 24
  1  2  3  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN