Hippuric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12690.22EA
29.7
EUR
A12690.22
A12690.0B
A12690.36
Hippuric acid ≥98%
Hippuric acid
Formule:
C₆H₅C(O)NHCH₂COOH MW: 179,18 g/mol Kookpunt: 399 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 188…191 °C Dichtheid: 1,371 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002692 CAS nummer: 495-69-2 EINECS: 207-806-3 Merck Index: 13,04735 |