Microplaatdeksels, Robolids
Leverancier: Corning Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-5507EA 744.93 EUR
CORN3090
Microplaatdeksels, Robolids
Gemaakt van PS. Combineert de afdichting van een opslagmat met de robuustheid van een kunststof deksel.
  • Ontworpen voor herhaaldelijke, geautomatiseerde montage en demontage, en om verdamping op korte termijn te voorkomen
  • Siliconen afdichtingspluggen voor bestendigheid tegen organische solventen en lage extraheerbaarheid
  • Kan handmatig of met geautomatiseerde systemen gebruikt worden
  • Niet-steriel