De Milli-Q® Direct-systemen produceren ultrapuur water van type I met 18,2 MΩ.cm weerstand bij 25 °C en <5 ppb TOC (Total Organic Carbon) rechtstreeks van leidingwater. Puur water van type III voor basale laboratoriumtoepassingen wordt geproduceerd met een debiet van 8 en 16 l/uur (tot 300 l/dag).
- Biedt handmatige en volumetrische waterafgifte met laag en hoog debiet (tot 2 l per min)
- De 75 cm lange dispenser bereikt de gootsteen voor gemakkelijk reinigen van glasproducten
- Handsfree waterlevering dankzij de voetschakelaar voor meer gemak
- Volledig procesbewakingssysteem voor de systematische controle van watertemperatuur, druk, geleidbaarheid en RO-zuivering met gekalibreerde meters bij verschillende stappen
Puur water van type III wordt opgeslagen in een reservoir, vanwaar het via een ventiel aan de voorkant kan worden afgetapt en gebruikt voor analytische technieken met gevoeligheid bij ppm-niveau of hoger. Het kan via een toeleveringspomp worden doorgestuurd aan instrumenten zoals een wasmachine voor glaswerk of verder verwerkt door de Milli-Q® Direct voor productie van ultrapuur water (type I). Het geproduceerde water van type I is geschikt voor de meest kritische laboratoriumtoepassingen. Met een breed scala aan eindfilters kan uw ultrapure water in een oogwenk aan een specifieke toepassing worden aangepast: u kunt overschakelen van een Millipak™ Express 40-filter voor algemene laboratoriumtoepassingen naar een LC-Pak voor de productie van UHPLC- of LC-MS-water of een BioPak™-filter voor de levering van pyrogeen- en nucleasevrij water voor PCR- of andere toepassingen in de moleculaire biologie.
Volledige kwaliteitscontroleondersteuning: certificaten van conformiteit, kwaliteit, kalibratie en kwalificatiedocumenten op aanvraag.