Voedingsbodem, mediazak T
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
7701.03000EA 672 EUR
7701.03000 7794.05000 7781.10000 7712.05000 7702.10000 7702.05000 7704.10000 7785.20000 7702.20000 7702.03000 7701.10000 7791.15000 7701.15000 7704.05000 7716.20000 7784.20000 710-2065 710-2066 7791.20000 7781.20000 710-2062 7761.20000 710-2063 7701.05000 7701.20000 710-2064
Voedingsbodem, mediazak T
Media voor microbiologie Geprepareerde media voor microbiologie
De T-zak is gevuld met vooraf gewogen media in korrelvorm. Sluit het filter, 0,2 µm, onder aseptische omstandigheden op de buis aan met behulp van de connector. Vul de zak onder aseptische omstandigheden met steriel water via het filtersysteem. Bescherm het buisuiteinde met de rode dop.