U heeft gezocht op: Adapters
123  results were found
SearchResultCount:"123"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: C-vatting compatibel met Olympus microscopen, 0,5×
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: C-vatting voor oculairadapter, 0,5×, Ø: 30 mm
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Adapter met C-montage voor Olympus-microscopen
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, met kern- en hulsslijping.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze adapters zorgen ervoor dat camera's met verschillende chipgroottes verbonden kunnen worden met microscopen met een C-vatting schroefdraad.
Catalogus nummer: (MFLX06432-00)
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Forms a continuous standard taper inside and out, from top to bottom.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, dikke wand.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: C-mount adapter (biological and stereomicroscopes), 1× focusable (for models SZTL360, SZT360 OH, SZTL360-Plus, SZT360)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Borosilicaat 3.3 glas.
Catalogus nummer: (630-1747)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Phototube adapter for digital camera
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®-borosilicaatglas.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Schroefdraadslang, aansluitbaar, met GL-schroefdraad, DURAN® Borosilicaatglas, Schroefdraad: GL 14, Buis Ø uitw.: 12 mm, Totale lengte: 100 mm
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas, helder.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Conische slijping, DURAN® Borosilicaatglas, kegels, Afmetingen kern: 24/29 NS, Huls: - NS, Buis Ø uitw.: 22 mm
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Helder DURAN®-borosilicaatglas.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 123
no targeter for Bottom