Film, Kodak BioMax® MS
Leverancier: Carestream Health
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Kodak® BioMax®
730-3223EA 0 EUR
730-3223 730-3224 730-3232 730-3231
Film, Kodak BioMax® MS
Autoradiografiefilms Folies
BioMax® MS film is een high performance all-purpose, maximale gevoeligheid autoradiografie film. Indien gebruikt met de Biomax ® TranScreen HIJ scherm, levert deze film een 4 tot 8 keer grotere gevoeligheid bij de detectie van ³ ² P in vergelijking met andere autoradiografie filmen. Deze film / scherm combinatie is ideaal voor het opsporen van Northern, Southern en Dot Blotting toepassingen, met name voor het opsporen van lage intensiteit monsters of waar verlaging van de belichtingsduur noodzakelijk is.
  • Algemene doeleinden autoradiografie film
  • Vooral aanbevolen voor ³²P-gelabelde monsters
  • Geschikt voor handmatige of geautomatiseerde verwerking