U heeft gezocht op: Monsterzakken
78  results were found
SearchResultCount:"78"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: LDPE zakken met veiligheidslipjes, vervaardigd en verpakt onder steriele omstandigheden.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PE-zakken, transparant. Deze steriele monsterzakken vormen veilige, contaminatievrije, buigzame containers die betrouwbare analyseresultaten garandere...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ritszakjes in LDPE, voor opslag en transport van vastestofmonsters, buisjes, reserveonderdelen, documenten; zowel met als zonder schrijfveld.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze stazakken zijn bedoeld voor klussen waarbij twee handen nodig zijn.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze serie zakken met blue twist afdichting en opdruk, met veiligheidslipje en 2 ronde draden, is speciaal ontworpen voor de voedselindustrie. De zakk...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® MEDBAG's zijn vloeistofdichte zakken, gebruikt als interne ziekenhuis- en externe secundaire verpakking voor het transport van biologische stoffe...
Catalogus nummer: (720-1978)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Transparent polythene bags for biological transport with English instructions, plus a pocket for documents and printed biohazard logo.
UOM: 1 * 1.000 ST
Catalogus nummer: (720-2827)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Zakken gemaakt van PE, transparant.
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: NASCO FORT ATKINSON
Omschrijving: Blended, virgin polyethylene film with Write-On strip provides exceptional clarity, superior strength, and sterilised after manufacturing for results ...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: This product is a quick and simple solution to collect microobiological samples in livestock housing, animal transportation vehicles, and their washin...
New Product Sale
Catalogus nummer: (720-1985)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Anti-tamper disposable bags, in PE, with double pocket for internal hospital biological sample transportation. Double pocket bags: Two separate compar...
UOM: 1 * 500 ST
Leverancier: NASCO FORT ATKINSON
Omschrijving: Make environmental surface sampling faster and easier with sterile Whirl-Pak polyurethane surface sampling bags with 8" PolyProbeâ„¢.
Leverancier: Flexico
Omschrijving: It is made up of PE material with black closure.
New Product
Leverancier: Flexico
Omschrijving: Clear PE bags, thickness 60 µm, food contact.
Leverancier: Flexico
Omschrijving: Bags, zip seal, food contact.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom