U heeft gezocht op: Afvalzakken
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stevige, temperatuurbestendige zakken, ideaal voor het afvoeren van gevaarlijk afval dat eerst geautoclaveerd moet worden. Ook te gebruiken voor het a...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stevige zakken, ideaal voor het afvoeren van biologisch gevaarlijk afval dat eerst geautoclaveerd moet worden. Compleet met draadsluitingen die uitzet...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stevige zakken, ideaal voor het afvoeren van biologisch gevaarlijk afval dat eerst geautoclaveerd moet worden. Compleet geleverd met de nodige sealdra...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Voor het veilig afvoeren van laboratoriumafval, zoals pipettips, petrischaaltjes voor eenmalig gebruik, monsterbuisjes, etc. PP, 40 µm dik, transparan...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze stevige zakken zijn ideaal voor het afvoeren van biologisch gevaarlijk afval dat eerst geautoclaveerd moet worden. PP, 50 µm dik.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipett...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stevige zakken, ideaal voor het afvoeren van biologisch gevaarlijk afval dat eerst geautoclaveerd moet worden. PP, 75 µm dik, oranje, met 'Biohazard' ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Constructed of durable PP with feature the universal biohazard symbol in black.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stevige zakken, ideaal voor het afvoeren van ongevaarlijk afval dat eerst moet worden geautoclaveerd. PP, 50 µm, dikwandig, transparant, met schrijfve...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ideaal voor de verwerking van biologisch gevaarlijke materialen waarbij autoclaveren nodig is alvorens de verwijdering. Beschikbaar met of zonder temp...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze 51 µm dikke zakken zijn ontworpen voor veilig transport van een monstercontainer en documentatie en zijn voorzien van een zakje om het papierwerk...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze zakken zijn ideaal voor het autoclaveren van PS containers en andere items die gecontamineerd zijn door pathogene agentia (Petrischalen, microtit...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Bucket liners create an impermeable barrier between the disinfectant and receptacle.
Catalogus nummer: (129-1575)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stevige, temperatuurbestendige zakken, ideaal voor het steriliseren van dierenkooien.
UOM: 1 * 250 ST
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Omschrijving: Reduce the number of janitorial steam sterilisation loads by using gamma irradiated mop bucket liners. Instead of before every cleaning, the mop bucke...
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Omschrijving: Ready to use pre-sterilised trash bags make it easy to remove waste from pharmaceutical production areas without introducing potential sources of cont...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom