Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (24)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Draadmanden
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/29/18990029.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  RSG
Omschrijving:   These electropolished wire baskets are made of stainless steel 18/10.
Leverancier:  BOCHEM
Omschrijving:   These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Leverancier:  BOCHEM
Omschrijving:   Roestvrij staal.
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   Draadmand, Tungsten, Ø×h: 9x14 mm,
Leverancier:  MIELE
Omschrijving:   Miele Professional en VWR hebben een mandenset samengesteld voor het reinigen van laboratoriumglaswerk voor zowel compacte eenheden als grotere appara...
Leverancier:  ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Omschrijving:   Stainless steel immersion basket with handles, plastic coated, for S100 and S 100/H
Leverancier:  ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Omschrijving:   Ultrasonic bath accessories, Hostalen basket, 95×95×57 mm, Voor: S 15, S 15/H
Catalogus nummer: (BOCH10120)
Leverancier:  BOCHEM
Omschrijving:   These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 24
  1  2  3  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN