U heeft gezocht op: Batterijen
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (611-8684)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Milieuvriendelijke batterij als vervanging van lood-zuur batterijen, die nu beperkt/verboden zijn voor transport.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (630-1637)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Lithium-ionenpolymeerbatterij op zonne-energie.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VARTA GERAETEBATTERIE
Omschrijving: Battery, Lithium batteries, Micro AAA, Spanning: 1,5 V, Ø×h: 10,5×44,5 mm
Leverancier: VARTA GERAETEBATTERIE
Omschrijving: Hoge capaciteit met lange bedrijfsduur per oplaadbeurt. Geen speciale lader vereist.
Leverancier: VARTA GERAETEBATTERIE
Omschrijving: Duurzame batterijen voor camera's en klokken.
Catalogus nummer: (111-2369)
Leverancier: 3M
Omschrijving: ntelligente oplader die het laadproces afbreekt wanneer de batterij volledig is opgeladen. Voor gebruik met het Jupiterâ„¢ batterijpakket voor motoraang...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VARTA GERAETEBATTERIE
Omschrijving: Batterijen met lange levensduur. Voor gebruik in en meer.
Leverancier: VARTA GERAETEBATTERIE
Omschrijving: Batterij, Alkalisch-mangaan, Voor: General use, High Energy alkalisch-mangaan, Mono D/LR20
Leverancier: Testo
Omschrijving: Batterijen, Voor: T176, Battery for 175/176, TL-5903, Mignon AA
Catalogus nummer: (139-2271)
Leverancier: VARTA GERAETEBATTERIE
Omschrijving: Nickel Hydride (NiMH), AA/HR6 1,2 V. These batteries are compatible with a wide range of cordless phones including Alcatel, Ascom, Audioline, Binatone...
UOM: 1 * 2 ST
Catalogus nummer: (111-2549)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De Versaflo™-batterijopladerset TR-641E is een batterijlader met één station die bestaat uit een TR-640-oplaadstation, voeding en kabel. Het is ontwor...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (MMMATR-644E)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De Versafloâ„¢ batterijladerset TR-644E is een batterijlader met vier stations die is ontworpen voor gebruik met alle batterijen uit de Versafloâ„¢ Powere...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VARTA GERAETEBATTERIE
Omschrijving: Batterijen, Alkaline battery, LR1, Spanning: 1,5 V
Catalogus nummer: (111-2548)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De snelladende, intrinsiek veilige Versafloâ„¢ lithium-ionbatterij TR 830 is bedoeld voor gebruik met het 3Mâ„¢ Versafloâ„¢ TR 800-serie PAPR-systeem.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (MMMATR-632)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De Versafloâ„¢ High Capacity Battery TR-632 is een oplaadbare lithium-ionbatterij die is ontworpen voor gebruik met de Versafloâ„¢ Powered Air Turbo TR-60...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Batterijen, Battery backup, field installed for R2P
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom