VWR®, Bekers, hoge vorm
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
213-1172EA 66.6 EUR
213-1172 213-1173 213-0470 213-1174 213-1175 213-1170 213-1171 213-1169 213-1176 213-1178
VWR®, Bekers, hoge vorm
Bekers
Borosilicaat 3.3 glas, met tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Autoclaveerbaar
  • Met graduatie en schrijfveld
Het goedkope alternatief voor een groot aantal laboratoriumtoepassingen.
Certificaten: DIN 12331, ISO 3819