Maatbekers met handvat
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
213-3403EA 7.2 EUR
213-3403 213-3402 213-3404 213-3401
Maatbekers met handvat
Bekers
PP, zeer transparant.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 121 °C (20 minuten), langer gebruik 100 °C
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging
  • Met blauwe reliëfgraduatie en tuit
Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik en voor een groot aantal andere toepassingen.
Certificaten: Voedselveilige producten acc. EG-Richtlijn nr 10/2011.