Afvalbakken
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
119-0408EA 15.4 EUR
HUARCON-50R HUARCON-60R HUARCON-30R
Afvalbakken
PP
Deze containers met twee handgrepen aan de zijkant en een hendel op het deksel zijn geschikt voor het verzamelen en de opslag van scherpgepunte of snijdende objecten en besmettelijk medisch afval.
  • Perforatiebestendig
  • Met smeltlijm aangebrachte sluiting vormt een ondoordringbare afdichting
  • Bodem en deksel hebben dezelfde vorm voor extra stabiliteit en gemakkelijk stapelen
Deze containers met twee handgrepen aan de zijkant en een hendel op het deksel zijn geschikt voor het verzamelen en de opslag van scherpgepunte of snijdende objecten en besmettelijk medisch afval.
  • Perforatiebestendig
  • Met smeltlijm aangebrachte sluiting vormt een ondoordringbare afdichting
  • Bodem en deksel hebben dezelfde vorm voor extra stabiliteit en gemakkelijk stapelen
UN- en ADR-goedgekeurd volgend de NFX 30 - 505 norm.
Certificaten: UN- en ADR-goedgekeurd volgend de NFX 30 - 505 norm.