U heeft gezocht op: Vloeipapier
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ideaal voor gebruik als lonten bij het blotten van eiwitten en nucleïnezuren. Zorgt voor een uniforme bufferstroom door de gel naar het transfermembra...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit superdikke papier wordt gebruikt om de blotsandwich af te maken. De gladde, uniforme textuur zorgt voor een constante stroom van buffer door de ge...
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Filter paper designed specifically for Western blotting.
Leverancier: Ahlstrom-Munksjö
Omschrijving: Ahlstrom-Munksjö offers a full range of high quality cotton papers with high absorbency – ideal for chromatographic analysis and blotting methods with...
Leverancier: OWL SCIENTIFIC
Omschrijving: Vloeipapier (blottingpapier), Owl™, for semi-dry electroblotting, Katoen, Lakens, 350×450 mm, Gewicht: 183 g/m², Dikte: 0,83 mm
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact...
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: These Western blotting filter papers are pre-cut cotton sheets for wet or semi-dry, passive or electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamid...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Dit blottingpapier voor algemene doeleinden is gemaakt van zuivere basismateriaal met een groot absorptievermogen en wordt gebruikt als ondersteuning ...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Pure cellulose volledig geproduceerd uit katoenlinters van de hoogste kwaliteit zonder enige toevoegingen
Catalogus nummer: (631-0866)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Vloeipapier (blottingpapier), Spare for no. 1238, Lakens, 200×45 mm
UOM: 1 * 25 ST
Catalogus nummer: (515-8110)
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Absorberende papierstroken gemaakt van cellulose voor de verwijdering van overtollige vloeistoffen, bv. van microscoopmonsters.
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: Vloeipapier (blottingpapier), Lakens, 90×105 mm
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: Vloeipapier (blottingpapier), Lakens, 210×260 mm
Catalogus nummer: (RPN6101M)
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: Blottingpapier voor researchlaboratoria, voor gebruik bij gel-elektroforese in alle toepassingen in de moleculaire biologie en proteïnestudies.
UOM: 1 * 100 ST
Catalogus nummer: (MILFIBFP0813C)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Vloeipapier (blottingpapier), Western blotting, Immobilon™, Chromotografiekwaliteit, hydrofoob, dikte 550 μm, Lakens, 85×135 mm
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: Roth Carl
Omschrijving: Vloeipapier (blottingpapier), Whatman 3MM, Cellulose, Lakens, 200×200 mm, Dikte: 0,34 mm
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom