Whatman-chromatografiepapier is bekend om de zuiverheid, hoge kwaliteit en consistentie, en wordt wereldwijd voor vele toepassingen gebruikt. Het papier wordt vervaardigd van speciaal geselecteerde katoencellulose en streng op kwaliteit gecontroleerd om uniformiteit binnen de kwaliteitsklasse te kunnen garanderen.
- De zuivere cellulose is gemaakt van hoogwaardige katoenlinters, zonder additieven, zodat dat er geen besmetting plaatsvindt tijdens de overdrachtsstappen
- Specifiek geproduceerd en getest voor chromatografietechnieken, om een goed absorberende en uniforme capillaire werking te garanderen, die belangrijk is voor een schone en gelijkmatige overdracht tijdens het blotten.
Nr 1 Chr: Glad oppervlak. Goede resolutie voor algemene analytische scheidingen.
Nr 2 Chr: Langzamer dan 1 Chr, voor toepassingen met een hogere resolutie. Glad oppervlak. Wordt met name aanbevolen voor optisch en radiometrisch scannen.
Nr 3 Chr: Het papier heeft een gemiddelde dikte. Voor algemene toepassingen met gemiddelde/zware beladingen van oplossingen. Wordt vaak gebruikt voor het scheiden van anorganische verbindingen en voor elektroforese.
Nr 3MM Chr: Wordt veel gebruikt als blottingpapier, maar ook voor elektroforese en algemene chemische toepassingen. Het papier heeft een gemiddelde dikte en wordt veel gebruikt voor algemene chromatografie en elektroforese.
Nr 4 Chr: Het snelste dunne papier. Wordt aanbevolen voor routinematige en/of herhaalde chromatografie met relatief lage beladingen. Glad oppervlak. Zeer geschikt wanneer snelheid belangrijk is en een zeer hoge resolutie niet vereist is.
Nr 17 Chr:Sterk absorberend papier geschikt voor zware beladingen. Aanbevolen voor preparatieve papierchromatografie en elektroforese.
Nr 20 Chr: Dit type papier is uitstekend voor een maximale resolutie, waarbij de grootst mogelijke scheiding van nauw verwante verbindingen wordt bereikt. Glad oppervlak. Wordt aanbevolen voor het scheiden van monsters met onbekende samenstelling, met een uitstekende resolutie bij lage beladingen.
Nr 31ET Chr: Zeer snel. De hoogste flowsnelheid van alle soorten chromatografiepapier in de Whatman-serie. Dik papier met een relatief zacht oppervlak. Wordt met name toegepast bij elektroforese van grote moleculen.
Nr 54 SFC: Dun gehard papier met hoge snelheid en een redelijke tot goede resolutie. Wordt aanbevolen voor routinematige chromatografie. Ook in natte toestand zeer sterk.
Nr 2668 Chr: Voor het scheiden van relatief grote moleculen via elektroforese.
Nr 2727 Chr: Voor het scheiden van zeer grote hoeveelheden stof.