Universal Bossheads, Adjustable, Labomeca
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
241-0084EA 317 EUR
VWRF08468.327
Universal Bossheads, Adjustable, Labomeca
Voor het monteren van staven met een diameter van 12, 12,7 en 13 mm onder verstelbare hoeken. Ideaal voor toepassingen waarbij structuren worden ondersteund door onder een hoek geplaatste staven. Staven zijn eenvoudig te positioneren en hoeven niet vanaf het einde in het koppelstuk te worden geschoven.