U heeft gezocht op: Centrifugeerflessen
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: SORVALL
Omschrijving: Oval bottle with closure, sterile, single use, Inhoud: 2000 ml, PP
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Met schroefdop.
Leverancier: SORVALL
Omschrijving: These Fiberliteâ„¢ bottle systems combine a Nalgene bottle body with a newly designed Fiberlite cap closure.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PC / PPCO, brede hals, met PP-schroefdop met siliconedichting, autoclaveerbaar.
Sale
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Conische bodem en zonder rand, met graduatie.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PPCO met witte PP-schroefdop en siliconenafdichting.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: De centrifugeerflessen voor zeer snelle centrifuge zijn ontworpen om de productiviteit en pellet recovery te stimuleren in scheidingstoepassingen op e...
Catalogus nummer: (525-2471)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PC, ronde bodem, autoclaveerbaar met PP-schroefdop.
UOM: 1 * 4 ST
Leverancier: Corning
Omschrijving: PP, doorschijnend of PC, helder.
Catalogus nummer: (215-0224)
Leverancier: SEMADENI
Omschrijving: PPCO, translucent with PE screw cap.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HERA75003870)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Inhoud: 2000 ml
UOM: 1 * 2 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom