Centrifugeerflessen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
525-2471EA 99.4 EUR
525-2471
Centrifugeerflessen, Nalgene®
Flessen Centrifugeerflessen
PC, ronde bodem, autoclaveerbaar met PP-schroefdop.
  • Transparant, uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tot max. 27 500 ×g
  • Te gebruiken met adapter 525-2401