VWR®, Laboratoriumflessen, smalle hals, met schroefdop
met schroefdop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
215-0057EA 178 EUR
215-0057 VWRI215-1596_U 215-0059 215-1596 215-0058 215-1594 215-1595 215-1592 215-1593 215-3261
VWR®, Laboratoriumflessen, smalle hals, met schroefdop
met schroefdop
Flessen Glazen flessen
borosilicaatglas 3.3, met PP-schroefdop en een gietring.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Weerstand op hoge temperatuur
  • Minimale thermische uitzetting, geeft een relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen
Voordelig alternatief voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen. Rond, met schaalverdeling, schroefdraad DIN GL 32 of GL 45.
Certificaten: ISO 4796