U heeft gezocht op: Spuitflessen
67  results were found
SearchResultCount:"67"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Integrated safety vent cap eliminates dripping of vapours.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: LDPE, transparant, met gekleurde PP-spuitdopp.
Catalogus nummer: (215-6290)
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass clear.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: LDPE, translucent, with PP spray cap.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: LDPE, doorschijnend met PP-spuitdop.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: LDPE wash bottles gives accurate dispensation of liquid.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: LDPE bottle, square shoulder, with PP vent cap.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Spuitfles, smalle hals, Nalgene®, FEP, Met opdruk, Afdruk: Xyleen, Inhoud: 500 ml, Sluiting diam: 28 mm, Kleurcode: natuur
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: LDPE bottle with PP spray cap.
Sale
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: LDPE, doorschijnend.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: LDPE, doorschijnend met PP-spuitdop.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: LDPE, wide-neck bottles.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: LDPE translucent, colour coded PP closure with jet-tip aperture.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Bottle and riser made from red LDPE, with red PP screw cap.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: LDPE, doorschijnend, met draaibare, witte PP-doseersluiting.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Doorschijnend LDPE, met PP-spuitdop.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 67
no targeter for Bottom