VWR®, Flessen, brede hals, met schroefdop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
215-5636EA 49.5 EUR
215-5636 215-5635 215-5634 215-5633 215-5632 215-5631 215-5630
VWR®, Flessen, brede hals, met schroefdop
Flessen Kunststof flessen
LDPE, doorschijnend.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Lekvrij, stevig en veelzijdig
Perfect voor monstername, opslag en transport. Ideaal voor vloeistoffen, pasta-achtige media en granulair materiaal. Gemakkelijk te vullen en te reinigen dankzij de wijde opening. Zonder schaalverdeling.