VWR®, Flessen, brede hals, met schroefdop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
215-1158EA 101 EUR
215-1158 215-1159 215-1156 215-1157 215-1154 215-1155 215-1152 215-1153 215-1161 215-1160 215-1902
VWR®, Flessen, brede hals, met schroefdop
Flessen Kunststof flessen
PTFE, met dikke wand.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig van –200 tot +280 °C
  • Uitzonderlijk gladde binnenwanden ter voorkoming van besmetting