VWR®, Flessen, brede hals, vierkant of rechthoekig, met schroefdop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-3726EA 130 EUR
215-3726 215-3008 215-3006 215-3007 215-3004 215-3026 215-3016 215-3003 215-3014 215-3025 215-3022 215-3023 215-3012 215-3020 215-3021
VWR®, Flessen, brede hals, vierkant of rechthoekig, met schroefdop
Flessen Kunststof flessen
HDPE, naturel of bruin (2700 ml) met schroefdop en binnendop.
  • Goede chemische en temperatuurbestendigheid
  • Afgedekt geïoniseerd (10 kGray) of niet-steriel
  • Uitstekende schokbestendigheid
Ruimtebesparende flessen. Brede hals, gemakkelijk te vullen. Doorschijnend PE geeft goede zichtbaarheid van het niveau. Schroefdop met afzonderlijke dichting voor een goede afsluiting. Ideaal voor opslag van vloeistoffen, vaste stoffen en poeders. Model 500, 1000, 2000 en 2700 ml met graduatie. Handvat voor model 2500/2700 ml.