Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientificâ„¢ sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
U heeft gezocht op: Koelboxen en koeltassen
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze robuuste koeler is consistent en betrouwbaar. Het is gemaakt van technisch PP met een PC-deksel. Het moderne ontwerp koelt sneller af in vriezers...
Catalogus nummer: (479-0640)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Container PC, HDPE sluiting en vialhouder, insert van schuim.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: −20 °C mini-labtopkoeler PC, niet-giftige gel: De mini-labtopkoeler van −20 °C kan gedurende meer dan een uur 12 microcentrifugebuisjes van 0,5...
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PC container met blauw deksel van HDPE, buishouder van wit HDPE en inzetstuk van schuim
Leverancier: Bertin Instruments
Omschrijving: Cryolys is a patented cooling option for Precellys homogenisers that prevents temperature increases during the homogenisation process, maintaining it ...
Sale
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Labtop-koeler −20 °C.
PC, blauw.
Voorzien van een handvat en in het lage gedeelte gevuld met een niet-giftige gel.
471-0000/471-0001: H...
Catalogus nummer: (479-5160)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PC, niet-toxische isolatie-oplossing
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Omschrijving: Large insulation COB boxes are made of monobloc polyethylene.
Leverancier: Brand
Omschrijving: PC, geel, met doorzichtig deksel. Handhaaft temperatuur van 0 ° C gedurende 60 minuten.
Catalogus nummer: (391-7635)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Schokbestendig PC
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: HEATHROW
Omschrijving: Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling ...
Leverancier: HEATHROW
Omschrijving: Protect temperature-sensitive samples at the bench or in the freezer.
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: IsoTherm benchtop cooler.
Catalogus nummer: (211-3269)
Leverancier: Brand
Omschrijving: PP
UOM: 1 * 2 ST
Leverancier: DELTA T
Omschrijving: Dit transportsysteem maakt gebruik van vacuümisolatietechnologie en is ideaal voor langdurig gekoeld transport van monsters, cellen en andere gevoelig...
Catalogus nummer: (479-1150)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Polystyrene box with polystyrene cover.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom