Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientificâ„¢ sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
U heeft gezocht op: Dozen voor cryobuisjes
95  results were found
SearchResultCount:"95"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Karton, gecoat.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Karton.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dozen, gemaakt van karton, wit. Voor opslag van cryobuisjes bij lage temperaturen.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP.
Catalogus nummer: (479-2214)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cryoboxes, fiberboard, sturdy, water-repellent, with covers for sample storage.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cardboard, coated.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Corrugated cardboard boxes.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cardboard, coated.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Karton, wit.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gemaakt van extra sterk polycarbonaat.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gemaakt van gegolfd of dunne film PP.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Corrugated cardboard box.
Catalogus nummer: (525-0973)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, met doorschijnend deksel.
UOM: 1 * 4 ST
Catalogus nummer: (478-0241)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polycarbonaat.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (479-1349)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Made from corrugated PP.
UOM: 1 * 10 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 95
no targeter for Bottom