VWR®, Cryoboxen voor centrifugebuizen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
479-0079EA 65.9 EUR
479-0079
VWR®, Cryoboxen voor centrifugebuizen
Dozen Dozen voor cryobuisjes
PP, autoclaveerbaar.
  • Met genummerd schrijfveld en numeriek referentierooster
  • Helder deksel
  • Autoclaveerbaar (121 °C), temperatuurbestendig tot −90 °C
  • Duurzaam productontwerp door gebruik van zuivere harsen
Voor langdurige opslag van monsters.