U heeft gezocht op: Afvaldozen
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Golfkarton met PE zak, 50 µm dik.
Catalogus nummer: (212-1833)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze acryldoos is ideaal voor het wegwerpen van gebruikte pipettips met één hand. Het 10 mm dik acryl zorgt voor bescherming tegen bètastraling.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: ECONIX LTD
Omschrijving: De Bio-bin® van 6 liter is speciaal ontworpen om serologische pipetten veilig in laboratoria te bevatten.
Leverancier: ECONIX LTD
Omschrijving: These U.N. approved, paper-based containers provide a safe and innovative way to dispose all kinds of waste.
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Omschrijving: De box wordt gebruikt in combinatie met afvalkoker 736-0847 en 736-0846.
Catalogus nummer: (MARO108000.00)
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: This box is designed for the safe deposition of 'used' snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/deburring scalpel and hobb...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: CEMO GMBH
Omschrijving: These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Leverancier: TERRACYCLE
Omschrijving: Een Zero Waste Boxâ„¢ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet ger...
Afvalvermindering
Leverancier: TERRACYCLE
Omschrijving: Een Zero Waste Boxâ„¢ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet ger...
Afvalvermindering
Leverancier: TERRACYCLE
Omschrijving: Een Zero Waste Boxâ„¢ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet ger...
Afvalvermindering
Leverancier: TERRACYCLE
Omschrijving: Een Zero Waste Boxâ„¢ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet ger...
Afvalvermindering New Product
Leverancier: TERRACYCLE
Omschrijving: Een Zero Waste Boxâ„¢ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet ger...
Afvalvermindering
Leverancier: TERRACYCLE
Omschrijving: Een Zero Waste Boxâ„¢ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet ger...
Afvalvermindering
Leverancier: TERRACYCLE
Omschrijving: Een Zero Waste Boxâ„¢ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet ger...
Afvalvermindering
Leverancier: TERRACYCLE
Omschrijving: Een Zero Waste Boxâ„¢ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet ger...
Afvalvermindering New Product
Leverancier: TERRACYCLE
Omschrijving: Een Zero Waste Boxâ„¢ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet ger...
Afvalvermindering
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom