VWR®, Reinigingsborstels voor pipetten
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
149-0210EA 18.8 EUR
149-0210 149-0211 149-0228
VWR®, Reinigingsborstels voor pipetten
Borstels
Witte nylon borstels met draadsteel. Ideaal voor het reinigen van volumetrische pipetten, melkpipetten en Mohr-pipetten.
  • Zachte nylon borstelharen voor zachte, grondige reiniging
  • Handgreep met lange draad voor veilige grip
  • Hangende lus