VWR®, Reinigingsborstel voor buretten
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
149-0215EA 24.9 EUR
149-0215
VWR®, Reinigingsborstel voor buretten
Borstels
Witte natuurlijke borstels met draadsteel. Ideaal voor het reinigen van buretten, pipetten en lange buizen.
  • Lange, flexibele handgreep
  • Ventilatortip voorkomt krassen
  • Hangende lus