VWR®, Reinigingsborstels voor flessen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
149-0138EA 37.9 EUR
149-0138
VWR®, Reinigingsborstels voor flessen
Borstels
Zwarte natuurlijke borstels met draadsteel.
  • Afgeronde punt voor zachte, grondige reiniging
  • Handvat met veiligheidsribbels voor een stevige grip bij het reinigen van glazen apparatuur
  • Hangende lus