VWR®, Reinigingsborstels voor flacons en flessen, met flexibel handvat
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
149-0108EA 35.5 EUR
149-0108 149-0109 149-0110 VWRU17145-041 VWRU17145-063 VWRU17145-020
VWR®, Reinigingsborstels voor flacons en flessen, met flexibel handvat
Borstels
Witte, natuurlijke borstels met flexibel kunststof handvat. Ideaal voor het reinigen van erlenmeyers, kolven met ronde en platte bodems, Kjeldahl-kolven, peervormige kolven, reagens- en maatkolven, evenals flessen.
  • Schuine handgreep gaat gemakkelijk door de hals van flessen en flacons
  • Flexibele, plooibare borstelkop past zich aan de vorm van de te reinigen container aan
  • Hangende lus